Print…
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-3',4'-difluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
C3215-1G C3215-5G
TCIAC3215-1GEA 29 EUR
TCIAC3215-1G TCIAC3215-5G
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Peso Molecular: 190.5745 g/mol
Número MDL : MFCD03966888
Número CAS: 51336-95-9
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd0d28cfbddf0012c962d05796dbf7438cb4d30d&vid=dd0d28cfbddf0012c962d05796dbf7438cb4d30d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %