Print…
3-Chloro-4-methylanisole ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-methoxy-1-methylbenzene, 3-Chloro-4-methylanisole, 2-Chloro-4-methoxytoluene
C3190-5G C3190-25G
TCIAC3190-5GEA 50 EUR
TCIAC3190-5G TCIAC3190-25G
3-Chloro-4-methylanisole ≥95.0% (por GC)
3-Chloro-4-methylanisole
Fórmula: C₈H₉ClO
Ponto de ebulição: 213°C
Número MDL : MFCD00087376
Número CAS: 54788-38-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e005db93db51ee33f4497ef4bfe570f6256a2ed4&vid=e005db93db51ee33f4497ef4bfe570f6256a2ed4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %