Print…
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3188-1G C3188-5G
TCIAC3188-1GEA 58 EUR
TCIAC3188-1G TCIAC3188-5G
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide ≥98.0% (por GC)
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide
Fórmula: C₁₂H₉F₃N₂O
Número MDL : MFCD03411609
Número CAS: 90357-53-2
EINECS: 427-880-2
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbe616a91445e9cbf218e94a541935ade35bb7cf&vid=dbe616a91445e9cbf218e94a541935ade35bb7cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C