Print…
3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3183-1G C3183-5G
TCIAC3183-1GEA 46 EUR
TCIAC3183-1G TCIAC3183-5G
3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₅ClO₃
Número MDL : MFCD04114327
Número CAS: 53984-36-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C