Print…
8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-one, Loratadine Related Compound C
C3181-5G C3181-25G
TCIAC3181-5GEA 76 EUR
TCIAC3181-5G TCIAC3181-25G
8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
Fórmula: C₁₄H₁₀ClNO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00800222
Número CAS: 31251-41-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C