Print…
2-Cyclohepten-1-one ≥85.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C3180-1G C3180-5G
TCIAC3180-1GEA 70 EUR
TCIAC3180-1G TCIAC3180-5G
2-Cyclohepten-1-one ≥85.0% (por GC)
2-Cyclohepten-1-one
Fórmula: C₇H₁₀O
Ponto de ebulição: 183°C
Ponto de Inflamação: 68°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004157
Número CAS: 1121-66-0
EINECS: 214-334-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %