Print…
6,8-Dichloro-3-cyanochromone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6,8-Dichloro-3-cyanochromone, 6,8-Dichloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6,8-Dichlorochromone-3-carbonitrile
C3178-1G C3178-5G
TCIAC3178-1GEA 35 EUR
TCIAC3178-1G TCIAC3178-5G
6,8-Dichloro-3-cyanochromone ≥98.0% (por GC)
6,8-Dichloro-3-cyanochromone
Fórmula: C₁₀H₃Cl₂NO₂
Número MDL : MFCD00192004
Número CAS: 72798-32-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C