Print…
2-(4'-Chlorobiphenyl-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3164-200MG C3164-1G
TCIAC3164-200MGEA 26 EUR
TCIAC3164-200MG TCIAC3164-1G
2-(4'-Chlorobiphenyl-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
2-(4'-Chlorobiphenyl-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Fórmula: C₂₇H₁₈ClN₃
Número MDL : MFCD28975108
Número CAS: 1443049-85-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 218.0 to 222.0 deg-C