Print…
2-(3'-Chlorobiphenyl-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3162-200MG C3162-1G
TCIAC3162-200MGEA 39 EUR
TCIAC3162-200MG TCIAC3162-1G
2-(3'-Chlorobiphenyl-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
2-(3'-Chlorobiphenyl-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Fórmula: C₂₇H₁₈ClN₃
Número MDL : MFCD28975106
Número CAS: 1443049-83-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C