Print…
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3161-5G C3161-25G
TCIAC3161-5GEA 201 EUR
TCIAC3161-5G TCIAC3161-25G
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile ≥98.0% (por GC)
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₀ClN
Ponto de ebulição: 112°C
Número MDL : MFCD00065239
Número CAS: 28049-61-8
EINECS: 248-799-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %