Print…
2-Chloro-6-methylbenzothiazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Chloro-6-methyl-1,3-benzothiazole, 2-Chloro-6-methylbenzo[d]thiazole
C3160-1G C3160-5G
TCIAC3160-1GEA 55 EUR
TCIAC3160-1G TCIAC3160-5G
2-Chloro-6-methylbenzothiazole ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-6-methylbenzothiazole
Fórmula: C₈H₆ClNS
Ponto de ebulição: 152°C
Número MDL : MFCD04448821
Número CAS: 3507-26-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C