Print…
Cyclobenzaprine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C3157-1G C3157-5G
TCIAC3157-1GEA 39 EUR
TCIAC3157-1G TCIAC3157-5G
Cyclobenzaprine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cyclobenzaprine hydrochloride
Fórmula: C₂₀H₂₁N·HCl
Número MDL : MFCD00079039
Número CAS: 6202-23-9
EINECS: 228-264-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02713
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C