Print…
4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Cyano-4'-n-octylbiphenyl, 4'-n-Octylbiphenyl-4-carbonitrile, 4'-n-Octyl-4-biphenylcarbonitrile, 8CB
C3156-5G C3156-25G
TCIAC3156-5GEA 104 EUR
TCIAC3156-5G TCIAC3156-25G
4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-4'-octylbiphenyl
Fórmula: C₂₁H₂₅N
Ponto de ebulição: 218°C
Número MDL : MFCD00075146
Número CAS: 52709-84-9
EINECS: 258-120-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %