4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
C3155-5G
C3155-25G
TCIAC3155-5GEA
85
EUR
TCIAC3155-5G
TCIAC3155-25G
4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl
Fórmula:
C₁₉H₂₁NO Ponto de Fusão: 58°C |
Número MDL :
MFCD00134145 Número CAS: 41424-11-7 EINECS: 255-358-2 |
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...