Print…
4-Cyano-4'-hexylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Cyano-4'-n-hexylbiphenyl, 4-Hexyl-[1,1-biphenyl]-4-carbonitrile
C3154-1G C3154-5G
TCIAC3154-1GEA 87 EUR
TCIAC3154-1G TCIAC3154-5G
4-Cyano-4'-hexylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-4'-hexylbiphenyl
Fórmula: C₁₉H₂₁N
Peso Molecular: 263.38 g/mol
Ponto de ebulição: 185°C
Ponto de Fusão: 14°C
Número MDL : MFCD00075144
Número CAS: 41122-70-7
EINECS: 255-228-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %