Print…
Fmoc-Lys(Z)-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-carbobenzoxy-L-lysine, Fmoc-Lys(Cbz)-OH, Fmoc-Lys(Z)-OH, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-Cbz-L-lysine
C3147-25G C3147-5G
TCIAC3147-25GEA 139 EUR
TCIAC3147-25G TCIAC3147-5G
Fmoc-Lys(Z)-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Lys(Z)-OH
Fórmula: C₂₉H₃₀N₂O₆
Peso Molecular: 502.567 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065662
Número CAS: 86060-82-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -11.0 deg (C=2,DMF)