Print…
4-Chloro-2,5-xylidine 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-2,5-dimethylaniline
C3145-1G C3145-5G
TCIAC3145-1GEA 32 EUR
TCIAC3145-1G TCIAC3145-5G
4-Chloro-2,5-xylidine 98,0 GC, T
4-Chloro-2,5-xylidine
Fórmula: C₈H₁₀ClN
Peso Molecular: 155.63 g/mol
Número MDL : MFCD08445705
Número CAS: 20782-94-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C