Print…
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3144-1G C3144-5G
TCIAC3144-1GEA 38 EUR
TCIAC3144-1G TCIAC3144-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅ClFN
Número MDL : MFCD04972725
Número CAS: 38186-84-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C