Print…
Z-Pyr-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-1-Carbobenzoxy-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Cbz-L-pyroglutamic acid, (S)-1-Benzyloxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, Z-Pyr-OH, N-Benzyloxycarbonyl-L-pyroglutamic acid, N-Carbobenzoxy-L-pyroglutamic acid, (S)-1-Cbz-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-((Benzyloxy)carbonyl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
C3143-25G C3143-5G
TCIAC3143-25GEA 137 EUR
TCIAC3143-25G TCIAC3143-5G
Z-Pyr-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Z-Pyr-OH
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₅
Peso Molecular: 263.249 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00037352
Número CAS: 32159-21-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -34.0 to -37.0 deg (C=1,MeOH)