Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3142-1G C3142-5G
TCIAC3142-1GEA 23 EUR
TCIAC3142-1G TCIAC3142-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅ClF₃NO
Ponto de Inflamação: 98°C
Número MDL : MFCD01631704
Número CAS: 69695-61-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %