5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
C3141-1G
C3141-5G
TCIAC3141-1GEA
28
EUR
TCIAC3141-1G
TCIAC3141-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥98.0% (por GC)
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Fórmula:
C₆H₄ClFN₂O₂ Peso Molecular: 190.56 g/mol |
Número MDL :
MFCD00052698 Número CAS: 104222-34-6 |
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 140.0 to 144.0 deg-C |