Print…
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3137-1G C3137-5G
TCIAC3137-1GEA 61 EUR
TCIAC3137-1G TCIAC3137-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea ≥98.0% (por HPLC)
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
Fórmula: C₇H₆ClFN₂S
Número MDL : MFCD01571081
Número CAS: 154371-25-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C