Print…
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(6-Chloro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloropyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
C3136-1G C3136-5G
TCIAC3136-1GEA 38 EUR
TCIAC3136-1G TCIAC3136-5G
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₅BClNO₂
Número MDL : MFCD03412793
Número CAS: 444120-94-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C