Print…
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3115-200MG C3115-1G
TCIAC3115-200MGEA 48 EUR
TCIAC3115-200MG TCIAC3115-1G
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂ClFN₂O₂
Número MDL : MFCD06659490
Número CAS: 136888-21-6
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C