Print…
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3114-5G C3114-25G
TCIAC3114-5GEA 91 EUR
TCIAC3114-5G TCIAC3114-25G
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄ClFO
Número MDL : MFCD03094518
Número CAS: 96515-79-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C