Print…
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride, 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
C3112-1G C3112-5G
TCIAC3112-1GEA 50 EUR
TCIAC3112-1G TCIAC3112-5G
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅ClN₂O
Número MDL : MFCD03428576
Número CAS: 1021298-67-8
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C