Print…
Diethylenetriaminepentaacetic acid, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.08390.0250 1.08390.9025
1.08390.0250EA 110 EUR
1.08390.0250 1.08390.9025
Diethylenetriaminepentaacetic acid, Supelco®
Diethylenetriaminepentaacetic acid
Fórmula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Ponto de Fusão: 220…222 °C
Densidade: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004289
Número CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07202
Encomendar
Solubility 4.8 g/l (25 °C)
Melting Point 220 - 222 °C decomposes
Molar Mass 393.34 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
Density 1.56 g/cm3
pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)