Print…
Cyclohexylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Cyclohexylboronic acid Pinacol ester, 2-Cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohexane
C3101-1G C3101-5G
TCIAC3101-1GEA 30 EUR
TCIAC3101-1G TCIAC3101-5G
Cyclohexylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₂₃BO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038749
Número CAS: 87100-15-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %