Print…
3-Chlorophenyl acetylene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3099-1G C3099-5G
TCIAC3099-1GEA 24 EUR
TCIAC3099-1G TCIAC3099-5G
3-Chlorophenyl acetylene ≥97.0% (por GC)
3-Chlorophenyl acetylene
Fórmula: C₈H₅Cl
Ponto de ebulição: 72°C
Ponto de Inflamação: 62°C
Número MDL : MFCD03839984
Número CAS: 766-83-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99e1fc7427cd66d67c4bedff1ba6402450956a35&vid=baacb150f08a2db69a244dee2992a06a46736185&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %