3-Chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
C3098-1G
C3098-5G
TCIAC3098-1GEA
71
EUR
TCIAC3098-1G
TCIAC3098-5G
3-Chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-Chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin
Fórmula:
C₁₀H₇ClO₃ |
Número MDL :
MFCD00006851 Número CAS: 6174-86-3 EINECS: 228-217-8 |
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 241.0 to 245.0 deg-C |