Print…
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-(Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-(2-Chloroacetyl)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
C3097-5G C3097-25G
TCIAC3097-5GEA 31 EUR
TCIAC3097-5G TCIAC3097-25G
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (por GC)
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fórmula: C₁₀H₈ClNO₃
Número MDL : MFCD01321312
Número CAS: 26518-76-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C