Print…
(3-Chloropropyl)diethoxy(methyl)silane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3092-5ML C3092-25ML
TCIAC3092-5MLEA 23 EUR
TCIAC3092-5ML TCIAC3092-25ML
(3-Chloropropyl)diethoxy(methyl)silane ≥98.0% (por GC)
(3-Chloropropyl)diethoxy(methyl)silane
Fórmula: C₈H₁₉ClO₂Si
Ponto de ebulição: 109°C
Número MDL : MFCD05663910
Número CAS: 13501-76-3
EINECS: 236-828-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f844571533d10ee0d8d778aa16d6c524f3cc1852&vid=f844571533d10ee0d8d778aa16d6c524f3cc1852&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %