Print…
7-Chloroquinoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3085-5G C3085-25G
TCIAC3085-5GEA 143 EUR
TCIAC3085-5G TCIAC3085-25G
7-Chloroquinoline ≥98.0% (por GC)
7-Chloroquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Ponto de ebulição: 268°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00956370
Número CAS: 612-61-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=501d17dc0c2cb4f94046b12461e9fd2e6ba859ff&vid=501d17dc0c2cb4f94046b12461e9fd2e6ba859ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %