Print…
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-3-methylbenzeneboronic acid
C3071-1G C3071-5G
TCIAC3071-1GEA 29 EUR
TCIAC3071-1G TCIAC3071-5G
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₂
Ponto de Fusão: 258°C
Número MDL : MFCD02683104
Número CAS: 161950-10-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %