Print…
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3069-1G C3069-5G
TCIAC3069-1GEA 43 EUR
TCIAC3069-1G TCIAC3069-5G
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉ClO
Peso Molecular: 156.61 g/mol
Número MDL : MFCD06201140
Número CAS: 129716-11-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C