5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolinone
C3068-5G
C3068-25G
TCIAC3068-5GEA
26
EUR
TCIAC3068-5G
TCIAC3068-25G
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone
Fórmula:
C₁₂H₁₄ClN₃O Peso Molecular: 251.72 g/mol |
Número MDL :
MFCD02093793 Número CAS: 53786-28-0 EINECS: 258-771-6 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 226.0 to 230.0 deg-C |