Print…
4-Chloro-8-fluoroquinoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3062-1G C3062-5G
TCIAC3062-1GEA 90 EUR
TCIAC3062-1G TCIAC3062-5G
4-Chloro-8-fluoroquinoline ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₅ClFN
Número MDL : MFCD00278785
Número CAS: 63010-72-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C