Print…
L(-)-Carnitine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Levocarnitine hydrochloride, L-Carnitine hydrochloride, (R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride, LC-80, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride, L-Carnitine chloride, (R)-Carnitine hydrochloride, Levocarnitine chloride
C3058-5G C3058-25G
TCIAC3058-5GEA 33 EUR
TCIAC3058-5G TCIAC3058-25G
L(-)-Carnitine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
L(-)-Carnitine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₆ClNO₃
Peso Molecular: 197.66 g/mol
Número MDL : MFCD00066100
Número CAS: 6645-46-1
EINECS: 229-663-6
Merck Index: 14,01849
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -25.0 deg (C=1, H2O)