Print…
3-Chloro-5-fluoroaniline ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3052-1G C3052-5G
TCIAC3052-1GEA 35 EUR
TCIAC3052-1G TCIAC3052-5G
3-Chloro-5-fluoroaniline ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chloro-5-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₅ClFN
Peso Molecular: 145.56 g/mol
Ponto de ebulição: 98°C
Número MDL : MFCD03407962
Número CAS: 4863-91-6
Encomendar
Appearance Orange to Amber to Dark red clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %