Print…
Copper(II) 5,9,14,18,23,27,32,36-Octabutoxy-2,3-naphthalocyanine ≥97.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5,9,14,18,23,27,32,36-Octabutoxy-2,3-naphthalocyanine Copper(II)
C3051-200MG C3051-1G
TCIAC3051-200MGEA 118 EUR
TCIAC3051-200MG TCIAC3051-1G
Copper(II) 5,9,14,18,23,27,32,36-Octabutoxy-2,3-naphthalocyanine ≥97.0% (por azoto total e análise de titulação)
Copper(II) 5,9,14,18,23,27,32,36-Octabutoxy-2,3-naphthalocyanine
Fórmula: C₈₀H₈₈CuN₈O₈
Peso Molecular: 1353.18 g/mol
Número MDL : MFCD00191950
Número CAS: 155773-67-4
Encomendar
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %