Print…
Diethylenetriaminepentaacetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® Aza Pa, DTPA, Titriplex® V, Idranal V, Diethylenetriaminepentaacetic acid, 2,2',2'',2'''-((((Carboxymethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic acid
A10926.0B A10926.0I A10926.30
A10926.0BEA 152 EUR
A10926.0B A10926.0I A10926.30
Diethylenetriaminepentaacetic acid ≥98%
Diethylenetriaminepentaacetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 67-43-6 Molecular Formula: C14H23N3O10 Formula Weight: 393.35 Odour: Odourless Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 1810219 Merck Reference: 14,7125 MDL No.: MFCD00004289
Fórmula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Peso Molecular: 393.35 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 220 °C (decomposição)
Densidade: 1.56
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004289
Número CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,7125