Print…
Cloperastine hydrochloride ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Chlorobenzhydryl 2-(1-Piperidyl)ethyl ether hydrochloride, 1-(2-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methoxy)ethyl)piperidine hydrochloride, 1-[2-[(4-Chlorophenyl)(phenyl)methoxy]ethyl]piperidine hydrochloride
C3038-5G C3038-25G
TCIAC3038-5GEA 41 EUR
TCIAC3038-5G TCIAC3038-25G
Cloperastine hydrochloride ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cloperastine hydrochloride
Fórmula: C₂₀H₂₄ClNO·HCl
Número MDL : MFCD00079012
Número CAS: 14984-68-0
EINECS: 239-067-8
Merck Index: 14,02395
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C