Print…
Diethylenetriaminepentaacetic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
114320010 114322500 114320050
ACRO114320010EA 191 EUR
ACRO114320010 ACRO114322500 ACRO114320050
Diethylenetriaminepentaacetic acid 98+%
Diethylenetriaminepentaacetic acid
Fórmula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Densidade: 1,56 g/cm³
Ponto de Inflamação: 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004289
Número CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07202
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.0 %