3-Chloropropyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
C3027-1G
C3027-5G
TCIAC3027-1GEA
59
EUR
TCIAC3027-1G
TCIAC3027-5G
3-Chloropropyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
3-Chloropropyl isocyanate
Fórmula:
C₄H₆ClNO Ponto de ebulição: 154°C Ponto de Inflamação: 62°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00010384 Número CAS: 13010-19-0 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |