Print…
Chlormethiazole hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-(2-Chloroethyl)-4-methylthiazole Hydrochloride, Somnevrin Hydrochloride, Clomethiazole Hydrochloride
C3020-200MG C3020-1G
TCIAC3020-200MGEA 74 EUR
TCIAC3020-200MG TCIAC3020-1G
Chlormethiazole hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Chlormethiazole hydrochloride
Fórmula: C₆H₈ClNS
Peso Molecular: 198.11 g/mol
Número MDL : MFCD00673948
Número CAS: 6001-74-7
Merck Index: 14,02384
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C