Print…
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3017-1G C3017-5G
TCIAC3017-1GEA 144 EUR
TCIAC3017-1G TCIAC3017-5G
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Fórmula: C₆H₄ClNO
Número MDL : MFCD09832941
Número CAS: 54087-03-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C