Print…
Carteolol hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3015-50MG C3015-250MG
TCIAC3015-50MGEA 81 EUR
TCIAC3015-50MG TCIAC3015-250MG
Carteolol hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Carteolol hydrochloride
Fórmula: C₁₆H₂₄N₂O₃·HCl
Ponto de Fusão: 278°C
Número MDL : MFCD00941499
Número CAS: 51781-21-6
EINECS: 257-415-7
Merck Index: 14,01866
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %