Print…
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3011-25G C3011-5G
TCIAC3011-25GEA 84 EUR
TCIAC3011-25G TCIAC3011-5G
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97.0% (por GC)
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Fórmula: C₄H₈ClNO
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Fusão: 18°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039360
Número CAS: 2675-89-0
EINECS: 220-224-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %