Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2999-1G C2999-5G
TCIAC2999-1GEA 28 EUR
TCIAC2999-1G TCIAC2999-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Fórmula: C₆H₂ClF₃IN
Número MDL : MFCD01862099
Número CAS: 505084-55-9
Encomendar
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C