Print…
5-Chloroquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2997-1G C2997-5G
TCIAC2997-1GEA 52 EUR
TCIAC2997-1G TCIAC2997-5G
5-Chloroquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Chloroquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Ponto de ebulição: 263°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00239413
Número CAS: 635-27-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %